Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Tilspidset Microtip
Artikelnummer. 10591885
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
5 til 20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Pakningsstørrelse
10591885 5 til 20 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10591885 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 101148069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.50 DKK
    2798.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 886.95 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Produkttype Tilspidset Microtip
Lydstyrkeområde (metrisk) 5 til 20 ml
Diameter (metrisk) spids 5 mm
Intensitet Meget høj
Emballagemængde 1 stk.