Få mere at vide
Ley Rubber™ Tilspidsede korkpropper
Artikelnummer. p-8013665 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (metrisk) bund:
11 mm
15 mm
18 mm
Diameter (metrisk) Top:
14 mm
18 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 1000
Pakke med 20
Artikelnummer. 12396457
Tilspidsede korkpropper til brug i undervisning, hjemmebrygning og kunst og håndværk.
  • Range of sizes available
  • Recyclable product
Tekniske data
Til brug med (applikation) Education, homebrewing, arts and crafts
Længde (metrisk) 32 mm
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) bund 18 mm
Diameter (metrisk) Top 21 mm
Materiale Cork
Produkttype Cork Stopper
Form Tapered