Få mere at vide
Ley Rubber™ Tilspidsede korkpropper
Artikelnummer. 12376457 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (metrisk) bund:
11 mm
15 mm
18 mm
Diameter (metrisk) Top:
14 mm
18 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 1000
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Top Pakningsstørrelse
12376457 24 mm 15 mm 18 mm Pakke med 20
12396457 32 mm 18 mm 21 mm Pakke med 10
12336477 19 mm 11 mm 14 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12376457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.14 DKK
    26.18 DKK / Pakke med 20
    Spare 12.96 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilspidsede korkpropper til brug i undervisning, hjemmebrygning og kunst og håndværk.
  • Udvalg af størrelser tilgængelig
  • Genanvendeligt produkt
Tekniske data
Til brug med (applikation) Uddannelse, hjemmebrygning, kunst og håndværk
Længde (metrisk) 24 mm
Mængde 20/Pk.
Diameter (metrisk) bund 15 mm
Diameter (metrisk) Top 18 mm
Materiale Kork
Produkttype Korkprop
Form Tilspidset