Få mere at vide
Ley Rubber™ Tilspidsede korkpropper
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (metrisk) bund:
11 mm
15 mm
18 mm
Diameter (metrisk) Top:
14 mm
18 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 1000
Pakke med 20
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Uddannelse, hjemmebrygning, kunst og håndværk |
| Længde (metrisk) | 19 mm |
| Diameter (metrisk) bund | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 14 mm |
| Materiale | Kork |
| Produkttype | Korkprop |
| Form | Tilspidset |