Få mere at vide
Micronova™ Tape general purpose polyethylene orange 19mm x 33m
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polyethylene tape
- For use in areas where ultra-clean tape is not required
- Acrylic adhesive
- Good clean-peel properties
- Various widths and lengths available
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Materiale | Polyethylene |
| Til brug med (applikation) | For general purpose use |
| Dimensioner (LxB) | 33 m x 19 mm |
| Længde (metrisk) | 33 m |
| Bredde (metrisk) tape | 19 mm |