Få mere at vide
Micronova™ Tape Controlled Environment
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
polyethylene, black 51mm x 33m Premium
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Format | Roll |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Længde (metrisk) | 33 m |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |