Få mere at vide
Micronova™ PCX™ Bestrålet polyethylentape
Artikelnummer. 13128495 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13128495 Klarhed Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 13128495 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PCX1TRIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8005.00 DKK
    7768.11 DKK / Pakke med 36
    Spare 236.89 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
En bestrålet polyethylentape med lav densitet og lavt afgas, der er ideel til forsegling, farvekodning, etikettering, batching og fødevareforarbejdning.
De Micronova PCX™ Bestrålet polyethylentape er en LDPE-tape med lav densitet, med trykfølsomt akrylklæbemiddel, der er lavt indhold af halogener og udvaskelige klorider for at mindske risikoen for udgasning. Designet til en række renrums- og fødevareforarbejdningsapplikationer.
  • Bestrålet polyethylentape med lav densitet og lavt afgas
  • Trykfølsom akrylklæber
  • Ideel til forsegling, farvekodning, etikettering, batching osv.
  • Fremragende kemikalieresistens og god tilpasningsevne
  • Forarbejdet og pakket i et renrum
  • Viklet på en 3 in. plastikkerne
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Akryl
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Pladeforsegling, mærkning og farvekodning i aseptiske miljøer
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm