Få mere at vide
Agilent BioTek Tape
Artikelnummer. 12541547 Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
1536 Brøndkassette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12541547
Brand: Agilent BioTek 7170018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
500 nL– 50μ L, 1μ L-trin, kassette med 1536 brønde, plastikspidser. 0,010 in. diameter støbte polypropylen spidser
  • 500 nL– 50μ L, 1μ L-trin, kassette med 1536 brønde, plastikspidser. 0,010” diameter støbte polypropylen spidser
  • Til brug med EL406 , MultiFlo FX
Ordreinfo
Til Brug Med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1536 Brøndkassette