Tekniske data
| Klæbende type | akrylat |
| Farve | Grå |
| Produkttype | Bånd |
| Til brug med (applikation) | Til indendørs og udendørs brug |
| Længde (metrisk) | 16.5 m |
| Bredde (metrisk) | 19 mm |