Få mere at vide
Gibco™ TAP Growth Media, optimeret til Chlamydomonas kultur
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076275
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
6000ml
Hver
Artikelnummer. 12393553
Brand: Gibco™ A1379801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
TAP Growth Media, optimeret til Chlamydomonas kultur
Gibco™ TAP Media er optimeret til vækst og vedligeholdelse af Chlamydomonas reinhardtii . Formuleringen leveres klar til brug ved 1X for at lade dig undgå besværlige medieforberedelsestrin.
hver Gibco™ TAP Media kommer i den prisvindende Gibco™ flaske designet til lettere brug i biosikkerhedsskabet, minimerer risikoen for kontaminering og hjælper dig med at udføre cellekultur mere konsekvent. Sammen resulterer den overlegne emballage og kvalitet, større pålidelighed og forbedret konsistens i Chlamydomonas- kulturen i bedre samlet effektivitet og mere robuste data (fig. 1, 2).
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Fremstillingsmetode Ingen (klar til brug)
Arter C. reinhardtii
Indhold og opbevaring Gibco™ TAP Growth Media indeholder:
•  1 L Gibco™ TAP Media— Opbevares på 4° C