Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Silikone stophanefedt
Artikelnummer. 10671152
Skift visning
Mængde:
35 g
Artikelnummer. Mængde
10671152 35 g
1 options
Artikelnummer. 10671152 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41480035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 DKK
    61.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.48 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Giver fremragende varme- og kuldebestandighed uden væsentlig ændring af konsistensen. Karl Hecht™ Assistent™ Silikone Stophanefedt er en middelviskositetsfedt.
  • Rør á 35g
  • Konsistens mellem -50° til +150 °C
Tekniske data
Produkttype Tryk på Fedt
Materiale Silikone
Mængde 35 g
Viskositet Medium