Få mere at vide
Sampling Systems™ Tryk med 90° Bøje
Artikelnummer. 17867817 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Tromle med skrå bund
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17867817 Tromle med skrå bund
1 options
Artikelnummer. 17867817 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A13610B
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Tryk med 90° bøjning lavet af rustfrit stål.
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Tryk på
Til brug med (applikation) Dispensering af væske
Til brug med (udstyr) Tromle med skrå bund