Få mere at vide
Kartell™ Tap til tank
Artikelnummer. 12801773
Skift visning
Lukkestørrelse:
36.50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12801773 36.50 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12801773 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0177200
På lager
Konstrueret af polyethylen med høj densitet, hvilket gør det godt til emballering og transport af væsker i fødevareindustrien. Kartell™ Spigot for Tank letter nem brug ved at lade tanken stå i en position.
  • Til brug med 10L og 20L tanke
  • Spigot er placeret i en position, så tanken kan stå, for at lette brugen af disse tanke til emballering og transport af væsker
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Lukkestørrelse 36.50 mm
Farve Hvid
Materiale HDPE