Få mere at vide
Tantalum wire, 1.5mm (0.06in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058645
Mængde:
20 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
20cm
500cm
Artikelnummer. 11310208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042933.RQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum wire
Navn note 1.5mm (0.06 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 20 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈29.3g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%