Få mere at vide
Tantaltråd, 1,5 mm (0,06 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11390198
Skift visning
Mængde:
20 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
20cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390198 100 cm 100cm
11310208 20 cm 20cm
11300208 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042933.BY
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum wire
Navn note 1,5 mm (0,06 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 100 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈29,3 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%