Få mere at vide
Tantalum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Click to view available options
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1m
25m
5m
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum wire |
| Navn note | 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈13.0g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |