Få mere at vide
Tantaltråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11355798
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355798 25 m 25m
11345798 1 m 1m
11335798 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010349.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5482.50 DKK
    4404.65 DKK / 25m
    Spare 1077.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 3,26 g/m; Temperament: blødt | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Glødet
Udseende Grå til sølvtråd
Tæthed 16,69 g/cm3
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire