Få mere at vide
Tantaltråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, annealed, 99,9+% (metalbasis)
Descripción
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum wire |
| Mængde | 10 m |
| Emballage | Rør |
| Procent renhed | ≥99.9% |
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto