Få mere at vide
Tantaltråd, 0,203 mm (0,008 in.) dia, hård, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076480
Mængde:
1 m
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
Artikelnummer. 15436765
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045133.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum wire
Smeltepunkt 2996°C
Kogepunkt 5429°C
Tæthed 16.69
Mængde 1 m
Emballage Rør
Formel vægt 180.95
Procent renhed 99.9%