Få mere at vide
Tantalum wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048273
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 11356697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000977.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum wire
Navn note 0.127mm (0.005 in.) dia.
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.21g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%