Få mere at vide
Tantaltråd, 0,127 mm (0,005 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11366697
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366697 5 m 5m
11356697 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000977.G5
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum wire
Navn note 0,127 mm (0,005 tommer) diameter.
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,21 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%