Få mere at vide
Tantalum wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408779
Mængde:
1 m
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
Artikelnummer. 11348608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040674.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 0,033 g/m; Temperament: blødt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Annealed
Udseende Gray to silver wire
Tæthed 16.69g/cm3
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm)
Form Wire