Få mere at vide
Tantaltråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, hård, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11388608
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388608 1 m 1m
11398608 5 m 5m
11378608 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040675.G1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Form: ca. 0,0082 g/m; Temperament: som trukket | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Mikroelektronik, kontakter, kirurgisk, høj temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-25-7
Molekylær formel Ta
Molekylvægt (g/mol) 180.95
MDL nummer MFCD00011252
InChI nøgle GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC navn tantal
SMIL [Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum
Farve Grå til sølv
Navn note Svært
Udseende Grå til sølvtråd
Tæthed 16,69 g/cm3
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Wire