Få mere at vide
Tantal(V) tetraethoxid 2,4-pentanedionat, 99,99 %, (metalbasis)
Description
Tantal(V)tetraethoxid 2,4-pentandionat bruges i den farmaceutiske, biokemiske og kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 45 °C |
| Tæthed | 1.5 g/mL |
| Kogepunkt | 95 °C (0,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >65 °C (149 °F) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| IUPAC navn | ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;tantal |
| Show More |