Få mere at vide
Tantal(V) tetraethoxid 2,4-pentanedionat, 99,99 %, (metalbasis)
Artikelnummer. 11304587
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304587 2 g 2g
11324587 10 g 10g
11314587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039630.04
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 20219-33-4 | C13H27O6Ta | 460,30 g/mol
Tantal(V)tetraethoxid 2,4-pentandionat bruges i den farmaceutiske, biokemiske og kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20219-33-4
Molekylær formel C13H27O6Ta
Molekylvægt (g/mol) 460.30
MDL nummer MFCD00145349
InChI nøgle LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
Synonym tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
PubChem CID 122130355
SMIL [Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 45 °C
Tæthed 1.5 g/mL
Kogepunkt 95 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >65 °C (149 °F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 2 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
IUPAC navn ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;tantal
Formel vægt 460.3
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Fast stof