Få mere at vide
Tantal(V) oxid, spektrografisk kvalitet, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11354879
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354879 100 g 100g
11344879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 073118.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441,89 g/mol
Tantal(V)oxid bruges til fremstilling af kondensatorer på grund af dets høje dielektriske konstant. Disse kondensatorer bruges i bilelektronik, mobiltelefoner, tyndfilmskomponenter og elektroniske kredsløb. Derudover er tantal(V)oxid blevet brugt i fremstillingen af glasset af fotografiske linser. På grund af dets høje biokompatibilitet og resistivitet har det tiltrukket mange biomedicinske anvendelser. Det bruges i tantalkondensatorer, resistive switching-hukommelser, højfrekvente CMOS (komplementære metal-oxid-halvledere) integrerede kredsløb og høj-k dielektrikum til DRAM (Dynamic Random-Access Memory) kondensatorapplikationer. Det har vist sig at forbedre korrosionsbestandighed og cytokompatibilitet af titaniumsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-61-0
Molekylær formel O5Ta2
Molekylvægt (g/mol) 441.89
MDL nummer MFCD00011254
InChI nøgle PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMIL O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum (V) oxide
Smeltepunkt 1800 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 8.2 g/mL
Merck Index 14,9056
Opløselighedsinformation Uopløselig i næsten alle organiske opløsningsmidler. Opløselighed er ubetydelig i vand.
Formel vægt 441.89
Procent renhed 99.5%
Grad Spektrografisk