Få mere at vide
Tantal(V)oxid, 99,99 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10097532
Brand: Thermo Scientific Acros 194170100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-61-0
Molekylær formel O5Ta2
Molekylvægt (g/mol) 441.89
MDL nummer MFCD00011254
InChI nøgle PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMIL O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) oxide
Smeltepunkt 1872°C
Farve Beige-hvid til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 441.89
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis