Få mere at vide
Tantal(V)-oxid, 99,99%, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10312583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10312583 50 g Glasflaske 50g
10097532 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10312583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194170500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    1416.65 DKK / 50g
    Spare 258.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-61-0
Molekylær formel O5Ta2
Molekylvægt (g/mol) 441.89
MDL nummer MFCD00011254
InChI nøgle PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMIL O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) oxide
Smeltepunkt 1872 °C
Farve Beige-hvid til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 441.89
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis