Få mere at vide
Tantal(V)oxid, 99,99 %, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) oxide |
| Smeltepunkt | 1872°C |
| Farve | Beige-hvid til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | Ta2O5 |
| Merck Index | 15, 9188 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vægt | 441.89 |
| Vis mere |