Få mere at vide
Tantal(V)oxid, 99,95% (metalbasis ekskl. Nb), Nb< 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tantal(V)oxid (Ta2O5) har potentielle anvendelser som en del af et miljøbarrierebelægningssystem for Si3N4-baserede turbinekomponenter. Octadecyl-phosphorsyreester har vist sig at producere orienterede, velordnede monolag på en flad tantal (V) oxidoverflade, via selvsamling fra en heptan/propan-2-ol opløsning. Tantal(V)oxid (Ta 2 O 5 ) er blevet brugt i vid udstrækning som et isolerende lag i diskrete kondensatorer og viser et højt potentiale for halvlederapplikationer, såsom et isolerende dielektrikum i det kapacitive element i hukommelsesenheder, såsom dynamisk random access.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) oxide |
| Smeltepunkt | 1800°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis excluding Nb), Nb <200ppm |
| Merck Index | 14,9056 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 441.89 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |