Få mere at vide
Tantal(V)oxid, 99,95% (metalbasis eksklusive Nb), Nb <200ppm
Artikelnummer. 11343428
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343428 100 g 100g
11333428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036343.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441,89 g/mol
Tantal(V)oxid (Ta2O5) har potentielle anvendelser som en del af et miljøbarrierebelægningssystem for Si3N4-baserede turbinekomponenter. Octadecyl-phosphorsyreester har vist sig at producere orienterede, velordnede monolag på en flad tantal (V) oxidoverflade, via selvsamling fra en heptan/propan-2-ol opløsning. Tantal(V)oxid (Ta 2 O 5 ) er blevet brugt i vid udstrækning som et isolerende lag i diskrete kondensatorer og viser et højt potentiale for halvlederapplikationer, såsom et isolerende dielektrikum i det kapacitive element i hukommelsesenheder, såsom dynamisk random access.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-61-0
Molekylær formel O5Ta2
Molekylvægt (g/mol) 441.89
MDL nummer MFCD00011254
InChI nøgle PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMIL O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) oxide
Smeltepunkt 1800 °C
Fysisk form Sintret klump
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Nb), Nb< 200 ppm
Tæthed 8.2 g/mL
Merck Index 14,9056
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 441.89
Procent renhed 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.