Få mere at vide
Tantalum(V) oxide, 99.85% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408179
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11361099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011336.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Tantal(V)oxid bruges til fremstilling af kondensatorer på grund af dets høje dielektriske konstant. Disse kondensatorer bruges i bilelektronik, mobiltelefoner, tyndfilmskomponenter og elektroniske kredsløb. Derudover er tantal(V)oxid blevet brugt til fremstilling af glasset af fotografiske linser. På grund af dets høje biokompatibilitet og resistivitet har det tiltrukket mange biomedicinske anvendelser. Det bruges i tantalkondensatorer, resistive switching-hukommelser, højfrekvente CMOS (Komplementære metal-oxid-halvledere) integrerede kredsløb og høj-k dielektriske til DRAM (Dynamic Random-Access Memory) kondensatorapplikationer. Det har vist sig at forbedre korrosionsbestandighed og cytokompatibilitet af titaniumsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-61-0
Molekylær formel O5Ta2
Molekylvægt (g/mol) 441.89
MDL nummer MFCD00011254
InChI nøgle PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMIL O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) oxide
Smeltepunkt 1800°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.85% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water.
Formel vægt 441.89
Tæthed 8.2 g/mL