Få mere at vide
Tantalum(V) oxide, 99.85% (metals basis)
Beskrivelse
Tantal(V)oxid bruges til fremstilling af kondensatorer på grund af dets høje dielektriske konstant. Disse kondensatorer bruges i bilelektronik, mobiltelefoner, tyndfilmskomponenter og elektroniske kredsløb. Derudover er tantal(V)oxid blevet brugt til fremstilling af glasset af fotografiske linser. På grund af dets høje biokompatibilitet og resistivitet har det tiltrukket mange biomedicinske anvendelser. Det bruges i tantalkondensatorer, resistive switching-hukommelser, højfrekvente CMOS (Komplementære metal-oxid-halvledere) integrerede kredsløb og høj-k dielektriske til DRAM (Dynamic Random-Access Memory) kondensatorapplikationer. Det har vist sig at forbedre korrosionsbestandighed og cytokompatibilitet af titaniumsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) oxide |
| Smeltepunkt | 1800°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.85% (metals basis) |
| Tæthed | 8.2 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water. |
| Formel vægt | 441.89 |