Få mere at vide
Tantal(V) methoxid
Beskrivelse
Tantal(V)methoxid bruges til syntese af tantalhydrid. Silica-understøttede alkoxo-tantalkomplekser blev anvendt til deperoxidation af cyclohexylhydroperoxid til cyclohexanol og cyclohexanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) methoxide |
| Smeltepunkt | 50 °C |
| Kogepunkt | 189 °C (10 mmHg) |
| Lineær formel | Ta(OCH3)5 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 336.12 |
| Fysisk form | Krystallinsk |