Få mere at vide
Tantal(V)methoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323497
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323497 5 g 5g
11313497 1 g 1g
11333497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018839.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 865-35-0 | C5H15O5Ta | 336.118 g/mol
Tantal(V)methoxid bruges til syntese af tantalhydrid. Silica-understøttede alkoxo-tantalkomplekser blev anvendt til deperoxidation af cyclohexylhydroperoxid til cyclohexanol og cyclohexanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-35-0
Molekylær formel C5H15O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 336.118
MDL nummer MFCD00058817
InChI nøgle QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12787641
IUPAC navn methanolat;tantal(5+)
SMIL C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) methoxide
Smeltepunkt 50°C
Kogepunkt 189°C (10 mmHg)
Lineær formel Ta(OCH3)5
Mængde 5 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 336.12
Fysisk form Krystallinsk