Få mere at vide
Tantal(V)isopropoxid, 99,9% (metalbasis), 10% vægt/volumen i isopropanol/hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349227
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349227 25 mL 25ml
11339227 100 mL 100ml
11490241 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040038.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16761-83-4 | C15H40O5Ta | 481.428 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16761-83-4
Molekylær formel C15H40O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 481.428
MDL nummer MFCD00145347
InChI nøgle KWUQLGUXYUKOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-olate,tantalum 5+
PubChem CID 131874823
IUPAC navn propan-2-ol;tantal
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ta]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) isopropoxide
Lugt Petrol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ta[OCH(CH3)2]5
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 476.39
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in isopropanol/hexane
Fysisk form Væske