Få mere at vide
Tantal(V)-ethoxid, optisk kvalitet, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046729
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11392867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16033.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6074-84-6
Molekylær formel C10H25O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 406.25
MDL nummer MFCD00049785
InChI nøgle HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC navn ethanolat;tantal(5+)
SMIL CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 145°C (0.1mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) ethoxide
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Mængde 1 g
Lineær formel Ta(OCH2CH3)5
FN nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flammepunkt 30°C (86°F)
Formel vægt 406.25
Procent renhed 99.95%
Grad Optisk
Brydningsindeks 1.488
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.566