Få mere at vide
Tantal(V) ethoxid, optisk kvalitet, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11392867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392867 1 g 1g
11302877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16033.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6074-84-6
Molekylær formel C10H25O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 406.25
MDL nummer MFCD00049785
InChI nøgle HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC navn ethanolat;tantal(5+)
SMIL CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 145 °C (0,1 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) ethoxide
Smeltepunkt 18 °C til 19 °C
Mængde 1 g
Flammepunkt 30 °C (86 °F)
Brydningsindeks 1.488
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Tæthed 1.566
Lineær formel Ta(OCH2CH3)5
FN nummer UN2924
Beilstein 3678999
Formel vægt 406.25
Procent renhed 99.95%
Grad Optisk