Få mere at vide
Tantalum(V) ethoxide, 99+%
Artikelnummer. p-7045327
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11368345
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10288.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantal(V)-ethoxid fungerer som en forløber, der anvendes til fremstilling af ultratynde film af tantaloxid og andre tantalholdige film, som finder anvendelse i halvledere. Det bruges også til at forberede tantaloxid-nanopartikler til billeddannelsesbrusken.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tantal(V)-ethoxid fungerer som en forløber, der anvendes til fremstilling af ultratynde film af tantaloxid og andre tantalholdige film, som finder anvendelse i halvledere. Det bruges også til at forberede tantaloxid-nanopartikler til billeddannelsesbrusken.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Noter
Fugtfølsom og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6074-84-6
Molekylær formel C10H25O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 406.25
MDL nummer MFCD00049785
InChI nøgle HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
SMIL CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 145°C (0.1mmHg)
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) ethoxide
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Mængde 5 g
Lineær formel Ta(OCH2CH3)5
FN nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flammepunkt 30°C (86°F)
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC navn ethanolat;tantal(5+)
Formel vægt 406.25
Procent renhed ≥99%
Brydningsindeks 1.488
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 1.566
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) ethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol, tantalum(5+) salt