Få mere at vide
Tantal(V) ethoxid, 99+%
Beskrivelse
Tantal(V)-ethoxid fungerer som en forløber, der anvendes til fremstilling af ultratynde film af tantaloxid og andre tantalholdige film, som finder anvendelse i halvledere. Det bruges også til at forberede tantaloxid-nanopartikler til billeddannelsesbrusken.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tantal(V)-ethoxid fungerer som en forløber, der anvendes til fremstilling af ultratynde film af tantaloxid og andre tantalholdige film, som finder anvendelse i halvledere. Det bruges også til at forberede tantaloxid-nanopartikler til billeddannelsesbrusken.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler
.
Noter
Fugtfølsom og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 145 °C (0,1 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) ethoxide |
| Smeltepunkt | 18 °C til 19 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 30 °C (86 °F) |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Tæthed | 1.566 |
| Lineær formel | Ta(OCH2CH3)5 |
| FN nummer | UN2924 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tantalum(V) ethoxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, tantalum(5+) salt