Få mere at vide
Tantal(V) ethoxid, 99,999% (metalbasis), Nb <100ppm
Artikelnummer. 11376958
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376958 1 g 1g
11396958 10 g 10g
11386958 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014643.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406,25 g/mol
Tantal(V)-ethoxid fungerer som en forløber, der anvendes til fremstilling af ultratynde film af tantaloxid og andre tantalholdige film, som finder anvendelse i halvledere. Det bruges også til at forberede tantaloxid-nanopartikler til billeddannelsesbrusken.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6074-84-6
Molekylær formel C10H25O5Ta
Molekylvægt (g/mol) 406.25
MDL nummer MFCD00049785
InChI nøgle HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC navn ethanolat;tantal(5+)
SMIL CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) ethoxide
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.566 g/mL
Kogepunkt 145°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 30°C (87°F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ta(OCH2CH3)5
Brydningsindeks 1.488
Mængde 1 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3678999
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water; Soluble in organic solvents.
Formel vægt 406.25
Procent renhed 99.999%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nb <100ppm
Fysisk form Væske