Få mere at vide
Tantalum(V) chloride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782173
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11397047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010880.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Tantal(V)chlorid bruges til at danne blandede chlor-aryloxidforbindelser, såsom [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, som danner pyridin- eller phosphinaddukter med en forvrænget seks-koordinatgeometri. Det bruges også som udgangsmateriale til nye kantbroede oktaeder M6 klyngeforbindelser såsom CsErTa6Cl18.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) Chloride
Smeltepunkt 216°C
Navn note Ampouled under argon
Fysisk form Resublimed Crystalline
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formel vægt 358.21
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.68
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tantalum chloride