Få mere at vide
Tantalum(V) chloride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11317057
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11317057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010880.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Tantal(V)chlorid bruges til at danne blandede chlor-aryloxidforbindelser, såsom [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, som danner pyridin- eller phosphinaddukter med en forvrænget seks-koordinatgeometri. Det bruges også som udgangsmateriale til nye kantbroede oktaeder M6 klyngeforbindelser såsom CsErTa6Cl18.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) Chloride
Smeltepunkt 216°C
Navn note Ampouled under argon
Fysisk form Resublimed Crystalline
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formel vægt 358.21
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.68