Få mere at vide
Tantal(V)chlorid, Puratronic™ 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11387018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387018 25 g 25g
11377018 5 g 5g
11367018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014708.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358,20 g/mol
Tantal(V)chlorid anvendes til fremstilling af katalysator til polycyclotrimeriseringer af alkendiyner, chlor-aryloxidforbindelser og til plasmaforstærket atomlagsaflejring af tantalnitridfilm. Det fungerer som udgangsmateriale for nye kantbroforbundne oktaedriske M 6- klyngeforbindelser. Det er involveret i fremstillingen af tantal(V)oxychlorid, tantalpentoxid. Den er elektrofil og opfører sig som en Friedel-Crafts katalysator, der ligner aluminium(III)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242 °C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) chloride
Smeltepunkt 216 °C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, kulstoftetrachlorid, svovlsyre og kaliumhydroxid. Let opløselig i ethanol.
Formel vægt 358.21
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Surt
Emballage Ampul
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.68 g/mL