Få mere at vide
Tantal(V) chlorid, vandrigt, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11320348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320348 100 g 100g
11310348 5 g 5g
11300348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043731.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonym Tantalum pentachloride
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242 °C
Kemisk navn eller materiale Tantalum (V) chloride
Smeltepunkt 216 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Formel vægt 358.21
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Lugt Surt
Emballage Ampul
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.68 g/mL