Få mere at vide
Tantal(V)chlorid, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10721481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721481 5 g Glasflaske 5g
10493775 25 g Glasflaske 25g
10733265 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203910050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242.0°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) chloride
Smeltepunkt 221.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel TaCl5
FN nummer 3260
Fieser 16,312; 17,321
Merck Index 15, 9186
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
Formel vægt 358.2
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.