Få mere at vide
Tantalum(V) chloride, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10493775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10493775
Brand: Thermo Scientific Acros 203910250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifications
Kogepunkt 242.0°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) chloride
Smeltepunkt 221.0°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel TaCl5
FN nummer 3260
Fieser 16,312; 17,321
Merck Index 15, 9186
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol,koh,h2so4
Formel vægt 358.2
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tantalum(V) chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.