Få mere at vide
Tantal(V)chlorid, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347757
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11347757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014164.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Ved chlorering af organiske stoffer, som mellemprodukt og ved fremstilling af rent metal, anvendes Tantal(V)-chlorid til fremstilling af katalysatorer til polycyclotrimeriseringer af alkendiyner, chlor-aryloxidforbindelser og til plasmaforstærket atomlagsaflejring af tantalnitridfilm. Det fungerer som udgangsmateriale for nye kantbroforbundne oktaedriske M 6- klyngeforbindelser. Det er involveret i fremstillingen af tantal(V)oxychlorid, tantalpentoxid. Den er elektrofil og opfører sig som en Friedel-Crafts katalysator, der ligner aluminium(III)chlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ved klorering af organiske stoffer, som mellemprodukt og ved fremstilling af rent metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7721-01-9
Molekylær formel Cl5Ta
Molekylvægt (g/mol) 358.20
MDL nummer MFCD00011253
InChI nøgle OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonym Tantalum pentachloride
IUPAC navn tantal(5+)pentachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Tekniske data
Kogepunkt 242°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) chloride
Smeltepunkt 216°C
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Opløselighedsinformation Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 358.21
Procent renhed 99.8%
Lugt Acidic
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.68 g/mL