Få mere at vide
Tantal(V)bromid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Tantalbromid-klyngen bruges til fremstilling af tung-atom-derivater til strukturbestemmelse af biologiske makromolekyler ved røntgenanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 348.8°C |
| Kemisk navn eller materiale | Tantalum(V) bromide |
| Smeltepunkt | 265°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 580.49 |
| Vis mere |