Få mere at vide
Tantal(V)bromid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341579
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341579 2 g 2g
11357657 10 g 10g
11367657 50 g 50g
11331579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014041.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580.468 g/mol
Tantalbromid-klyngen bruges til fremstilling af tung-atom-derivater til strukturbestemmelse af biologiske makromolekyler ved røntgenanalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13451-11-1
Molekylær formel Br5Ta
Molekylvægt (g/mol) 580.468
MDL nummer MFCD00049563
InChI nøgle GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC navn pentabromantalum
SMIL Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 348.8°C
Kemisk navn eller materiale Tantalum(V) bromide
Smeltepunkt 265°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Formel vægt 580.49
Procent renhed 99.9%
Lugt Pungent
Følsomhed Moisture Sensitive
Tæthed 4.67g/mL